DL-Methionine sulphoxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
A18081.06
A18081.14
A18081.06EA
70.2
EUR
A18081.06
A18081.14
DL-Methionine sulphoxide ≥98%
DL-Methionine sulphoxide
Purity: 98+%
CAS No.: 62697-73-8
Molecular Formula: C5H11NO3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: ca 230° dec.
MDL No.: MFCD00002620
Vzorec:
C₅H₁₁NO₃S Teplota tavenia: ∼ 230 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002620 Číslo CAS: 62697-73-8 EINECS: 263-700-7 |