DL-Methionine sulphone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B25094.03
B25094.06
B25094.03EA
50.54
EUR
B25094.03
B25094.06
DL-Methionine sulphone ≥98%
DL-Methionine sulphone
Purity: 98%
CAS No.: 820-10-0
Molecular Formula: C5H11NO4S
Formula Weight: 181.21
MDL No.: MFCD00025079
Vzorec:
C₅H₁₁NO₄S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00025079 Číslo CAS: 820-10-0 EINECS: 212-466-4 |