Tlačiť
Hexafluorophosphoric acid 60% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
191110250 191115000
ACRO191110250EA 45.73 EUR
ACRO191110250 ACRO191115000
Hexafluorophosphoric acid 60% (w/w) in water
Hexafluorophosphoric acid
Vzorec: HF₆P
Hustota: 1,75 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011350
Číslo CAS: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow-green Solution
Assay Titrimetry ≥55.0 %
Additional info the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%