Tlačiť
Jodičnan draselný solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
35586.K2 35586.K7
35586.K2EA 76.11 EUR
35586.K2 35586.K7
Jodičnan draselný solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Jodičnan draselný
CAS No.: 7758-05-6 Molecular Formula: KIO3 Formula Weight: 214.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011406
Vzorec: KlO₃
Mw: 214
Teplota tavenia: 560
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011406
Číslo CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
Merck Index: 13,07726