Tlačiť
Cholesterol oleyl carbonate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl (Z)-octadec-9-en-1-yl carbonate
165850050 165850250
ACRO165850050EA 52.87 EUR
ACRO165850050 ACRO165850250
Cholesterol oleyl carbonate 99+%
Cholesterol oleyl carbonate
Vzorec: C₄₆H₈₀O₃
Mw: 681.125 g/mol
Teplota tavenia: 20 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Číslo MDL: MFCD00003634
Číslo CAS: 17110-51-9
EINECS: 241-179-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Waxy crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -22° to -24° (27°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)