Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole, 2-Benzothiazolemethanol, 2-Hydroxymethylbenzothiazole
H31631.03
H31631.06
H31631.03EA
53.27
EUR
H31631.03
H31631.06
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Purity: 97%
CAS No.: 37859-42-0
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD00226293
Vzorec:
C₈H₇NOS Mw: 165.21 g/mol Teplota tavenia: 96…100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00226293 Číslo CAS: 37859-42-0 |