1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
H53028.MD
H53028.03
H53028.MDEA
110.31
EUR
H53028.MD
H53028.03
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 191162-40-0
Molecular Formula: C9H10BNO2
Formula Weight: 174.99
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 108-112°
MDL No.: MFCD01114668
Vzorec:
C₉H₁₀BNO₂ Mw: 174.99 g/mol Teplota tavenia: 108…112 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD01114668 Číslo CAS: 191162-40-0 |