Tlačiť
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
H53028.MD H53028.03
H53028.MDEA 110.31 EUR
H53028.MD H53028.03
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 191162-40-0 Molecular Formula: C9H10BNO2 Formula Weight: 174.99 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 108-112° MDL No.: MFCD01114668
Vzorec: C₉H₁₀BNO₂
Mw: 174.99 g/mol
Teplota tavenia: 108…112 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01114668
Číslo CAS: 191162-40-0