Dibenzyl phosphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
112650250
112650050
112650010
ACRO112650250EA
395.51
EUR
ACRO112650250
ACRO112650050
ACRO112650010
Dibenzyl phosphate 98%
Dibenzyl phosphate
Vzorec:
C₁₄H₁₅O₄P Teplota tavenia: 76…80 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00004775 Číslo CAS: 1623-08-1 EINECS: 216-602-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 80 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | Passes test (limit about 0.002%) |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |