Tlačiť
Furfuryl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-((Methylthio)methyl)furan
M-Clarity™ quality level = MQ300
W316008-100G-K W316008-1KG-K
SIALW316008-100G-KEA 236.66 EUR
SIALW316008-100G-K SIALW316008-1KG-K
Furfuryl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Furfuryl methyl sulphide
Vzorec: C₆H₈OS
Číslo MDL: MFCD00009604
Číslo CAS: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0