Tlačiť
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Furandicarboxylic acid
H28718.03 H28718.06
H28718.03EA 116.16 EUR
H28718.03 H28718.06
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 3238-40-2 Molecular Formula: C6H4O5 Formula Weight: 156.09 Melting Point: 310° MDL No.: MFCD00016582
Vzorec: C₆H₄O₅
Mw: 156.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016582
Číslo CAS: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8