Tlačiť
Zirconium diboride ≥99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Zirconium boride
12140.18 12140.30
12140.18EA 194.14 EUR
12140.18 12140.30
Zirconium diboride ≥99.5%
Zirconium diboride
Purity: 99.5% CAS No.: 12045-64-6 Molecular Formula: ZrB2 Formula Weight: 112.84 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 3000° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00064648
Vzorec: B₂Zr
Mw: 112.84 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064648
Číslo CAS: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
OSN: 3178
ADR: 4.1 III