Tlačiť
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
H28288.06 H28288.03
H28288.06EA 98.68 EUR
H28288.06 H28288.03
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 175883-63-3 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 224-230° MDL No.: MFCD04039010
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Mw: 170.40 g/mol
Teplota tavenia: 224…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039010
Číslo CAS: 175883-63-3