Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12060.14
A12060.22
A12060.14EA
61.77
EUR
A12060.14
A12060.22
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Purity: 97%
CAS No.: 2305-25-1
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.21
Flash Point: 94°(202°F)
Refractive Index: 1.4298
Boiling Point: 90-92°/14mm
MDL No.: MFCD00036604
Vzorec:
C₈H₁₆O₃ Teplota varu: 90…92 °C (14 mmHg) Hustota: 0,974 Teplota vzplanutia: 94 °C (202 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036604 Číslo CAS: 2305-25-1 EINECS: 218-973-7 |