Tlačiť
Acetaldehyd-D4 (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Acetaldehyde-[²H₄]
M-Clarity™ quality level = MQ200
176567-1G 176567-5G
SIAL176567-1GEA 235.13 EUR
SIAL176567-1G SIAL176567-5G
Acetaldehyd-D4 (98% D), Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd-D4
Vzorec: C₂D₄O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044230
Číslo CAS: 1632-89-9
EINECS: 216-641-6
OSN: 1089
ADR: 3 I