Tlačiť
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H59495.14 H59495.22
H59495.14EA 109.91 EUR
H59495.14 H59495.22
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
Teplota varu: 106 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,064
Teplota vzplanutia: 96 °C (205 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001631
Číslo CAS: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5