Tlačiť
Acetoxyacetyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
370070050 370070250
ACRO370070050EA 54.95 EUR
ACRO370070050 ACRO370070250
Acetoxyacetyl chloride 97%
Acetoxyacetyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Teplota varu: 64…68 °C (25 mmHg)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011535
Číslo CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %