Tlačiť
thionylchlorid 1 M in dichloromethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H31857.AE H31857.AP
H31857.AEEA 75.01 EUR
H31857.AE H31857.AP
thionylchlorid 1 M in dichloromethane
thionylchlorid
CAS No.: 7719-09-7 Molecular Formula: Cl2OS Formula Weight: 118.97 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011449
Vzorec: Cl₂OS
Hustota: 1,35
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011449
Číslo CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
OSN: 2922
ADR: 8,III