Tlačiť
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with sodium hydroxide
140920050 140925000 140920025
ACRO140920050EA 99.88 EUR
ACRO140920050 ACRO140925000 ACRO140920025
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilizovaný
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₉NO
Teplota varu: 218 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 13…14 °C
Hustota: 1,043 g/cm³
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003197
Číslo CAS: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≤0.2 % (Pyrrolidone)
Stabilizer 0.1 % Flaked caustic soda