Tlačiť
3-Oxetanone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H57870.03 H57870.06
H57870.03EA 288.01 EUR
H57870.03 H57870.06
3-Oxetanone 95%
3-Oxetanone
Vzorec: C₃H₄O₂
Teplota varu: 140 °C
Hustota: 1,124
Teplota vzplanutia: 26 °C (79 °F)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09263255
Číslo CAS: 6704-31-0
OSN: 1993
ADR: 3,III