(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M in THF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
H31520.AA
H31520.AC
H31520.AE
H31520.AAEA
33.05
EUR
H31520.AA
H31520.AC
H31520.AE
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M in THF
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
CAS No.: 81290-20-2
Molecular Formula: C4H9F3Si
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 17°(63°F)
Boiling Point: 40°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00145454
Vzorec:
C₄H₉F₃Si Teplota varu: 40 °C Hustota: 0,895 Teplota vzplanutia: 17 °C (63 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00145454 Číslo CAS: 81290-20-2 OSN: 1993 ADR: 3,II |