Tlačiť
Phosphoryl tribromide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388450250 388450100 388451000
ACRO388450250EA 247.89 EUR
ACRO388450250 ACRO388450100 ACRO388451000
Phosphoryl tribromide 95%
Phosphoryl tribromide
Vzorec: Br₃OP
Teplota varu: 192 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 56 °C
Hustota: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036298
Číslo CAS: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
OSN: 1939
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07505
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to grey-brown Crystals or fused mass
Titration Argentometric ≥94 %