Tlačiť
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
H33208.03 H33208.06
H33208.03EA 120.74 EUR
H33208.03 H33208.06
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Teplota tavenia: 243…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631909
Číslo CAS: 5731-10-2