Tlačiť
Methylová oranž ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
0596-100GEA 103.34 EUR
0596-100G 0596-25G
Methylová oranž ACS
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327.34
Teplota varu: ~90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
OSN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) Pass