Tlačiť
1-Bromo-3-methyl-2-butene stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilizácia: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
274372-10G 274372-1G
SIAL274372-10GEA 56.96 EUR
SIAL274372-10G SIAL274372-1G
1-Bromo-3-methyl-2-butene stabilised, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Vzorec: C₅H₉Br
Teplota varu: 129…133 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000242
Číslo CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
OSN: 2920
ADR: 8,II