Tlačiť
Akrylová kyselina ≥99.0% (by GC) stabilised
Dodávateľ: TCI
Nebezpečí
Synonymá: Prop-2-enová kyselina
Stabilizácia: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0141-500G A0141-25G
TCIAA0141-500GEA 60.48 EUR
TCIAA0141-500G TCIAA0141-25G
Akrylová kyselina ≥99.0% (by GC) stabilised
Akrylová kyselina
Vzorec: C₃H₄O₂
Mw: 72.06
Teplota varu: 141°C
Teplota tavenia: 13
Teplota vzplanutia: 51°C
Číslo MDL: MFCD00004367
Číslo CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
OSN: 2218
ADR: 8 II
Merck Index: 14,00130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&vid=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %