Tlačiť
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H57833.03 H57833.06
H57833.03EA 109.51 EUR
H57833.03 H57833.06
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 133059-43-5 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Melting Point: 54-60° Beilstein Reference: 9321564
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota tavenia: 54…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095000
Číslo CAS: 133059-43-5