Tlačiť
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
46943.GH 46943.HW 46943.HX
46943.GHEA 117.13 EUR
46943.GH 46943.HW 46943.HX
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Molybden
Vzorec: Mo
Mw: 95.94
Teplota varu: 3617
Teplota tavenia: 2622
Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003465
Číslo CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317