Tlačiť
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
A13305.06 A13305.03 A13305.14
A13305.06EA 135.58 EUR
A13305.06 A13305.03 A13305.14
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 96% CAS No.: 55406-13-8 Molecular Formula: C6H5NS Formula Weight: 123.18 Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 91-93°/12mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00052086
Vzorec: C₆H₅NS
Teplota varu: 91…93 °C (12 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052086
Číslo CAS: 55406-13-8
OSN: 3276
ADR: 6.1,III