Tlačiť
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
H35190.03 H35190.05 H35190.06
H35190.03EA 91.86 EUR
H35190.03 H35190.05 H35190.06
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₆H₆F₅NS
Mw: 218.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674199
Číslo CAS: 2993-22-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III