Tlačiť
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H28405.14 H28405.06
H28405.14EA 267.15 EUR
H28405.14 H28405.06
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Purity: 98% CAS No.: 13790-39-1 Molecular Formula: C10H9ClN2O2 Formula Weight: 224.65 Melting Point: 184-187° MDL No.: MFCD01570172
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Teplota tavenia: 184…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01570172
Číslo CAS: 13790-39-1