Tlačiť
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D12007-100G D12007-5G
SIALD12007-100GEA 195.35 EUR
SIALD12007-100G SIALD12007-5G
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₂
Číslo MDL: MFCD00001234
Číslo CAS: 131-14-6
EINECS: 205-013-7