4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12416.03
A12416.06
A12416.14
A12416.03EA
39.51
EUR
A12416.03
A12416.06
A12416.14
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 118427-29-5
Molecular Formula: C9H14N2.HCl
Formula Weight: 186.69
Melting Point: 203° dec.
MDL No.: MFCD00013461
Vzorec:
C₉H₁₅ClN₂ Teplota tavenia: 203 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013461 Číslo CAS: 118427-29-5 |