Tlačiť
Rhodium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204226-1G 204226-500MG
SIAL204226-1GEA 713 EUR
SIAL204226-1G SIAL204226-500MG
Rhodium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Rhodium(III) oxide
Vzorec: O₃Rh₂
Mw: 253.81 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011205
Číslo CAS: 12036-35-0
EINECS: 234-846-9