Tlačiť
Rhodium(III) oxide, anhydrous ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11814.02 11814.04
11814.02EA 1423.99 EUR
11814.02 11814.04
Rhodium(III) oxide, anhydrous ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Rhodium(III) oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-35-0 Molecular Formula: Rh2O3 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Powder Density: 8.20 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 1100° dec. MDL No.: MFCD00011205
Vzorec: O₃Rh₂
Mw: 253.81 g/mol
Teplota tavenia: 1100 °C (rozkl.)
Hustota: 8.20
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011205
Číslo CAS: 12036-35-0
EINECS: 234-846-9