Gadolinium nitride ≥99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Gadolinium(III) nitride
46709.03
46709.06
46709.03EA
58.08
EUR
46709.03
46709.06
Gadolinium nitride ≥99.5%
Gadolinium nitride
Vzorec:
GdN Mw: 171.26 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049943 Číslo CAS: 25764-15-2 EINECS: 247-250-9 |