Tlačiť
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-methylnicotinate
L03256.06 L03256.14
L03256.06EA 97.87 EUR
L03256.06 L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinate
Purity: 97% CAS No.: 1721-26-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Recognizable Boiling Point: 107-108°/13mm Beilstein Reference: 118200 MDL No.: MFCD00006336
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 107…108 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,070
Teplota vzplanutia: 102 °C (215 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006336
Číslo CAS: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4