Tlačiť
Potassium selenite
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39436.14 39436.22
39436.14EA 151.62 EUR
39436.14 39436.22
Potassium selenite
Potassium selenite
CAS No.: 10431-47-7 Molecular Formula: K2SeO3 Formula Weight: 205.16 Physical Form: Powder Density: 2.851 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 875° dec. UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00049663
Vzorec: K₂O₃Se
Teplota tavenia: 875 °C (rozkl.)
Hustota: 2,851
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049663
Číslo CAS: 10431-47-7
EINECS: 233-909-8
OSN: 2630
ADR: 6.1,I