Tlačiť
DL-Glutamic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1126-100G G1126-1KG G1126-25G
SIALG1126-100GEA 333.33 EUR
SIALG1126-100G SIALG1126-1KG SIALG1126-25G
DL-Glutamic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
DL-Glutamic acid monohydrate
Vzorec: C₅H₉NO₄·1H₂O
Číslo MDL: MFCD00150703
Číslo CAS: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2