Tlačiť
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: DL-Glutamic Acid Monohydrate
A17719.14 A17719.22 A17719.36
A17719.14EA 40.46 EUR
A17719.14 A17719.22 A17719.36
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
DL-Glutamic acid monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 19285-83-7 Molecular Formula: C5H9NO4.H2O Formula Weight: 165.15 (147.13anhy) Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 4155097 Merck Reference: 14,4469 MDL No.: MFCD00150703
Vzorec: C₅H₉NO₄·1H₂O
Mw: 165.15 g/mol (147.13 anhy)
Teplota tavenia: ∼ 200 °C (rozkl.)
Hustota: 1.460
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150703
Číslo CAS: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2