Tlačiť
DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: DL-Glutamic Acid Monohydrate
119930010 119931000 119930250
ACRO119930010EA 521.53 EUR
ACRO119930010 ACRO119931000 ACRO119930250
DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
DL-Glutamic acid monohydrate
Vzorec: C₅H₉NO₄·1H₂O
Mw: 165.15 g/mol (147.13 anhy)
Teplota tavenia: 194 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150703
Číslo CAS: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)