Homophthalic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15538.09
A15538.18
A15538.09EA
74.61
EUR
A15538.09
A15538.18
Homophthalic anhydride ≥97%
Homophthalic anhydride
Purity: 97+%
CAS No.: 703-59-3
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 5244
Vzorec:
C₉H₆O₃ Teplota tavenia: 140…144 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006894 Číslo CAS: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |