Tlačiť
Homophthalic anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
156300050 156300250 156301000
ACRO156300050EA 46.53 EUR
ACRO156300050 ACRO156300250 ACRO156301000
Homophthalic anhydride 98%
Homophthalic anhydride
Vzorec: C₉H₆O₃
Teplota tavenia: 140…144 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006894
Číslo CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %