Tlačiť
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L14646.03 L14646.06 L14646.14
L14646.03EA 72.6 EUR
L14646.03 L14646.06 L14646.14
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 22385-77-9 Molecular Formula: C14H21Br Formula Weight: 269.23 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 2091559
Vzorec: C₁₄H₂₁Br
Teplota tavenia: 62…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00796945
Číslo CAS: 22385-77-9