Tlačiť
Benzyl chloromethyl ether 75%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
376950100 376950500 376952500
ACRO376950100EA 42.92 EUR
ACRO376950100 ACRO376950500 ACRO376952500
Benzyl chloromethyl ether 75%
Benzyl chloromethyl ether
Vzorec: C₈H₉ClO
Teplota varu: 102 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,13 g/cm³
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000886
Číslo CAS: 3587-60-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %