Tlačiť
3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
L13743.06 L13743.03
L13743.06EA 134.59 EUR
L13743.06 L13743.03
3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 603-80-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 2613791 MDL No.: MFCD00671541
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15 g/mol
Teplota tavenia: 142…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671541
Číslo CAS: 603-80-5