Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
L17587.06
L17587.18
L17587.06EA
41.66
EUR
L17587.06
L17587.18
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 4247-02-3
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 2642305
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ Mw: 194.23 g/mol Teplota tavenia: 74…78 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00020167 Číslo CAS: 4247-02-3 EINECS: 224-208-8 |