Tlačiť
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32982.03 H32982.06
H32982.03EA 111.11 EUR
H32982.03 H32982.06
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Purity: 97+% CAS No.: 4707-24-8 Molecular Formula: C7HBrF4O2 Formula Weight: 272.98 Odour: Odourless Melting Point: 142-145° MDL No.: MFCD00075244
Vzorec: C₇HBrF₄O₂
Teplota tavenia: 142…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075244
Číslo CAS: 4707-24-8