Tlačiť
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dimethoxy-4-chloroaniline
L04202.14 L04202.22
L04202.14EA 44.93 EUR
L04202.14 L04202.22
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Purity: 98% CAS No.: 6358-64-1 Molecular Formula: C8H10ClNO2 Formula Weight: 187.63 Flash Point: 163°(325°F) Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 880445 MDL No.: MFCD00014893
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
Teplota tavenia: 118…121 °C
Teplota vzplanutia: 163 °C (325 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014893
Číslo CAS: 6358-64-1
EINECS: 228-782-0