Tlačiť
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 4-methoxyphenylacetate
A17940.14 A17940.22 A17940.36
A17940.14EA 59.37 EUR
A17940.14 A17940.22 A17940.36
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Purity: 97+% CAS No.: 23786-14-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.23 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 157-159°/19mm Beilstein Reference: 2209665 MDL No.: MFCD00008454
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota varu: 157…159 °C (19 mmHg)
Hustota: 1,135
Teplota vzplanutia: >100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008454
Číslo CAS: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1