Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 3-Methoxyphenylacetate
B20237.09
B20237.18
B20237.88
B20237.09EA
194.14
EUR
B20237.09
B20237.18
B20237.88
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 18927-05-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.23
Boiling Point: 86-88°/0.5mm
MDL No.: MFCD00017205
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Teplota varu: 86…88 °C (0,5 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017205 Číslo CAS: 18927-05-4 |